Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini Kit
Artikelnummer. p-4928437
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
50 patroner
Produkttype:
Homogenisator
RNA-mini-sæt
RNA-minisøjler
Pakningsstørrelse:
250 forberedelser
50 reaktioner
Hver
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10359103 10 forberedelser RNA-mini-sæt Hver
10307963 50 forberedelser RNA-mini-sæt Hver
13355364 250 forberedelser RNA-mini-sæt 250 forberedelser
15914204 50 patroner RNA-minisøjler Pakke med 50
10043742 50 patroner Homogenisator 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10359103 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12183020
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
PureLink RNA mini-sæt er et søjlebaseret sæt, der bruges til at isolere total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper på 20 minutter ved hjælp af standard laboratorieudstyr.
PureLink RNA mini-sæt er et søjlebaseret sæt, der bruges til at isolere total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper på 20 minutter ved hjælp af standard laboratorieudstyr. Sættet indeholder RNase-fri lysis- og vaskeopløsninger, der beskytter RNA mod RNaser og samtidig frigør RNA fra DNA, proteiner og andre cellulære rester. Det hurtige spin-søjle-workflow er ideelt til behandling af lave til mellemstore batchstørrelser. Det avancerede PureLink RNA mini spinsøjledesign giver mulighed for maksimal prøveinput (200 mg væv) og RNA-genvinding (op til 1.000μ g). Det betyder, at brugerne kan behandle både små og store prøvestørrelser med det samme RNA-isoleringssæt.
  • Bearbejd prøveinput fra 5–200 mg dyre-/plantevæv eller fra 0,5 x 10 6 til 10 8 vævskulturceller med en spin-søjle på 20 minutter
  • Isoler mere RNA end konkurrerende mini-spin-søjler: op til 1.000μ g total RNA fra én søjle
  • Brug isoleret RNA i de fleste applikationer uden behov for yderligere DNase-behandling (meget lav minimal rest-DNA-overførsel)
  • Fleksibel –valgfri DNase-behandling på søjlen eller efter isolering er tilgængelig med PureLink DNase Set (kat. nr. 12185010) for nem fjernelse af resterende DNA
Ekstra stor bindingskapacitet muliggør hurtig RNA-oprensning ved brug af standard laboratorieudstyr
PureLink RNA Mini-sæt giver hurtig oprensning af totalt RNA fra en bred vifte af celler og vævstyper for at give op til 1.000μ g oprenset RNA fra en enkelt ekstraktion (se figur 1). Total-RNA af høj kvalitet kan opnås fra mini- til midi-prep-mængder af udgangsmateriale med kun spormængder af resterende genomisk DNA-kontamination. Den ekstra store bindingskapacitet gør det muligt for ét sæt at håndtere de fleste RNA-isoleringsbehov i en hurtig 20 minutters protokol uden behov for specielle prøvebehandlingsinstrumenter.
Nem, valgfri DNase-behandling på søjlen til følsomme anvendelser
PureLink RNA-minisæt-søjlerne er yderst effektive til at isolere total-RNA af høj kvalitet, mens de fjerner størstedelen af genomisk DNA. Generelt kræver de fleste anvendelser, der kræver RNA fra dyrevæv eller pattedyrcellelinjer, ikke yderligere DNase-behandling. Nogle applikationer, såsom genekspressionsanalyse ved qRT-PCR uden intronspændende primere eller arbejde med prøver fra organismer med meget små eller ingen introner, kan dog kræve mere fuldstændig fjernelse af resterende kontaminerende DNA. PureLink DNase-sættet (12185010) giver mulighed for bekvem fordøjelse på kolonnen af DNA under RNA-isoleringsprotokollen. Det er lettere at behandle med DNase, mens man er 'på søjle', og det giver større RNA-genvinding end at behandle med DNase, efter at RNA'et er blevet isoleret. PureLink DNase-sættet kan også bruges til at fjerne resterende DNA fra RNA, der tidligere er blevet oprenset. Både 'på søjlen'- og post-RNA-oprensningsarbejdsgangene er tilgængelige med PureLink DNase-sættet.
Forenklet, ikke-toksisk RNA-oprensning
PureLink RNA mini-sættet bruger ikke-toksisk guanidin-isothiocyanat lysisbuffer til at beskytte RNA'et under isoleringstrinene. Specielle RNase-frie reagenser kombineret med certificerede RNase-fri silicamembraner i en unik kolonnekonfiguration muliggør en sikker og nem procedure, der typisk kan gennemføres på mindre end 20 minutter uden behov for farlig phenol/chloroform-ekstraktion, CsCl-centrifugering eller LiCl eller alkoholudfældning.
PureLink RNA mini-sæt anbefales til brug med Homogenizer (kat. nr. 12183026), der er designet til at homogenisere celle- eller vævslysater via centrifugering før nukleinsyreoprensning. Homogenisatoren er især effektiv til at rense partikler fra plantevæv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • 20 ml lysisbuffer; opbevares ved stuetemperatur
• 10 ml vaskebuffer I; stuetemperatur
• 4 ml vaskebuffer II; stuetemperatur
• 3 ml RNase-frit vand; stuetemperatur
• 10 PureLink Spin-patroner med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 10 opsamlingsrør; stuetemperatur
• 10 restitutionsrør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 30–300 μl
Prøvetype Bakterier, Blod, Celler, Plante, Væv, Gær, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Produkttype RNA-mini-sæt
Mængde 10 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤10 9 celler, blod: ≤0,2 ml, celler:≤5 x 10 7, plante: ≤250 mg, væv: ≤200 mg, gær:≤5 x 10 8 celler, enzymatiske reaktioner:≤1,2 ml
Udbytte Op til 350μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink RNA Mini Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid