Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini Kit
Artikelnummer. 15914204
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
50 patroner
Produkttype:
Homogenisator
RNA-mini-sæt
RNA-minisøjler
Pakningsstørrelse:
250 forberedelser
50 reaktioner
Hver
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15914204 50 patroner RNA-minisøjler Pakke med 50
10359103 10 forberedelser RNA-mini-sæt Hver
10307963 50 forberedelser RNA-mini-sæt Hver
13355364 250 forberedelser RNA-mini-sæt 250 forberedelser
10043742 50 patroner Homogenisator 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15914204 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A29839
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PureLink RNA mini-sæt er et søjlebaseret sæt, der bruges til at isolere total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper på 20 minutter ved hjælp af standard laboratorieudstyr.
PureLink RNA mini-sæt er et søjlebaseret sæt, der bruges til at isolere total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper på 20 minutter ved hjælp af standard laboratorieudstyr. Sættet indeholder RNase-fri lysis- og vaskeopløsninger, der beskytter RNA mod RNaser og samtidig frigør RNA fra DNA, proteiner og andre cellulære rester. Det hurtige spin-søjle-workflow er ideelt til behandling af lave til mellemstore batchstørrelser. Det avancerede PureLink RNA mini spinsøjledesign giver mulighed for maksimal prøveinput (200 mg væv) og RNA-genvinding (op til 1.000μ g). Det betyder, at brugerne kan behandle både små og store prøvestørrelser med det samme RNA-isoleringssæt.
  • Bearbejd prøveinput fra 5–200 mg dyre-/plantevæv eller fra 0,5 x 10 6 til 10 8 vævskulturceller med en spin-søjle på 20 minutter
  • Isoler mere RNA end konkurrerende mini-spin-søjler: op til 1.000μ g total RNA fra én søjle
  • Brug isoleret RNA i de fleste applikationer uden behov for yderligere DNase-behandling (meget lav minimal rest-DNA-overførsel)
  • Fleksibel –valgfri DNase-behandling på søjlen eller efter isolering er tilgængelig med PureLink DNase Set (kat. nr. 12185010) for nem fjernelse af resterende DNA
Ekstra stor bindingskapacitet muliggør hurtig RNA-oprensning ved brug af standard laboratorieudstyr
PureLink RNA Mini-sæt giver hurtig oprensning af totalt RNA fra en bred vifte af celler og vævstyper for at give op til 1.000μ g oprenset RNA fra en enkelt ekstraktion (se figur 1). Total-RNA af høj kvalitet kan opnås fra mini- til midi-prep-mængder af udgangsmateriale med kun spormængder af resterende genomisk DNA-kontamination. Den ekstra store bindingskapacitet gør det muligt for ét sæt at håndtere de fleste RNA-isoleringsbehov i en hurtig 20 minutters protokol uden behov for specielle prøvebehandlingsinstrumenter.
Nem, valgfri DNase-behandling på søjlen til følsomme anvendelser
PureLink RNA-minisæt-søjlerne er yderst effektive til at isolere total-RNA af høj kvalitet, mens de fjerner størstedelen af genomisk DNA. Generelt kræver de fleste anvendelser, der kræver RNA fra dyrevæv eller pattedyrcellelinjer, ikke yderligere DNase-behandling. Nogle applikationer, såsom genekspressionsanalyse ved qRT-PCR uden intronspændende primere eller arbejde med prøver fra organismer med meget små eller ingen introner, kan dog kræve mere fuldstændig fjernelse af resterende kontaminerende DNA. PureLink DNase-sættet (12185010) giver mulighed for bekvem fordøjelse på kolonnen af DNA under RNA-isoleringsprotokollen. Det er lettere at behandle med DNase, mens man er 'på søjle', og det giver større RNA-genvinding end at behandle med DNase, efter at RNA'et er blevet isoleret. PureLink DNase-sættet kan også bruges til at fjerne resterende DNA fra RNA, der tidligere er blevet oprenset. Både 'på søjlen'- og post-RNA-oprensningsarbejdsgangene er tilgængelige med PureLink DNase-sættet.
Forenklet, ikke-toksisk RNA-oprensning
PureLink RNA mini-sættet bruger ikke-toksisk guanidin-isothiocyanat lysisbuffer til at beskytte RNA'et under isoleringstrinene. Specielle RNase-frie reagenser kombineret med certificerede RNase-fri silicamembraner i en unik kolonnekonfiguration muliggør en sikker og nem procedure, der typisk kan gennemføres på mindre end 20 minutter uden behov for farlig phenol/chloroform-ekstraktion, CsCl-centrifugering eller LiCl eller alkoholudfældning.
PureLink RNA mini-sæt anbefales til brug med Homogenizer (kat. nr. 12183026), der er designet til at homogenisere celle- eller vævslysater via centrifugering før nukleinsyreoprensning. Homogenisatoren er især effektiv til at rense partikler fra plantevæv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 30 til 300μ L
Prøvetype Bakterier, Blod, Celler, Plante, Væv, Gær, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produkttype RNA-minisøjler
Mængde 50 patroner
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 9 celler, blod: ≤0,2 ml, celler:≤ 5 x 10 7 , anlæg: ≤250 mg, væv: ≤200 mg, gær:≤ 5 x 10 8 celler, enzymatiske reaktioner:≤ 1,2 ml
Udbytte Op til 350μ g