Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ RNA Mini Kit
Artikelnummer. 13355364
Mængde:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
50 patroner
Produkttype:
Homogenisator
RNA-mini-sæt
RNA-minisøjler
Pakningsstørrelse:
250 forberedelser
50 reaktioner
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 13355364
Brand: Invitrogen™ 12183025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
PureLink RNA mini-sæt er et søjlebaseret sæt, der bruges til at isolere total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper på 20 minutter ved hjælp af standard laboratorieudstyr.
PureLink RNA mini-sæt er et søjlebaseret sæt, der bruges til at isolere total-RNA af høj kvalitet fra en lang række prøvetyper på 20 minutter ved hjælp af standard laboratorieudstyr. Sættet indeholder RNase-fri lysis- og vaskeopløsninger, der beskytter RNA mod RNaser og samtidig frigør RNA fra DNA, proteiner og andre cellulære rester. Det hurtige spin-søjle-workflow er ideelt til behandling af lave til mellemstore batchstørrelser. Det avancerede PureLink RNA mini spinsøjledesign giver mulighed for maksimal prøveinput (200 mg væv) og RNA-genvinding (op til 1.000μ g). Det betyder, at brugerne kan behandle både små og store prøvestørrelser med det samme RNA-isoleringssæt.
  • Bearbejd prøveinput fra 5–200 mg dyre-/plantevæv eller fra 0,5 x 10 6 til 10 8 vævskulturceller med en spin-søjle på 20 minutter
  • Isoler mere RNA end konkurrerende mini-spin-søjler: op til 1.000μ g total RNA fra én søjle
  • Brug isoleret RNA i de fleste applikationer uden behov for yderligere DNase-behandling (meget lav minimal rest-DNA-overførsel)
  • Fleksibel –valgfri DNase-behandling på søjlen eller efter isolering er tilgængelig med PureLink DNase Set (kat. nr. 12185010) for nem fjernelse af resterende DNA
Ekstra stor bindingskapacitet muliggør hurtig RNA-oprensning ved brug af standard laboratorieudstyr
PureLink RNA Mini-sæt giver hurtig oprensning af totalt RNA fra en bred vifte af celler og vævstyper for at give op til 1.000μ g oprenset RNA fra en enkelt ekstraktion (se figur 1). Total-RNA af høj kvalitet kan opnås fra mini- til midi-prep-mængder af udgangsmateriale med kun spormængder af resterende genomisk DNA-kontamination. Den ekstra store bindingskapacitet gør det muligt for ét sæt at håndtere de fleste RNA-isoleringsbehov i en hurtig 20 minutters protokol uden behov for specielle prøvebehandlingsinstrumenter.
Nem, valgfri DNase-behandling på søjlen til følsomme anvendelser
PureLink RNA-minisæt-søjlerne er yderst effektive til at isolere total-RNA af høj kvalitet, mens de fjerner størstedelen af genomisk DNA. Generelt kræver de fleste anvendelser, der kræver RNA fra dyrevæv eller pattedyrcellelinjer, ikke yderligere DNase-behandling. Nogle applikationer, såsom genekspressionsanalyse ved qRT-PCR uden intronspændende primere eller arbejde med prøver fra organismer med meget små eller ingen introner, kan dog kræve mere fuldstændig fjernelse af resterende kontaminerende DNA. PureLink DNase-sættet (12185010) giver mulighed for bekvem fordøjelse på kolonnen af DNA under RNA-isoleringsprotokollen. Det er lettere at behandle med DNase, mens man er 'på søjle', og det giver større RNA-genvinding end at behandle med DNase, efter at RNA'et er blevet isoleret. PureLink DNase-sættet kan også bruges til at fjerne resterende DNA fra RNA, der tidligere er blevet oprenset. Både 'på søjlen'- og post-RNA-oprensningsarbejdsgangene er tilgængelige med PureLink DNase-sættet.
Forenklet, ikke-toksisk RNA-oprensning
PureLink RNA mini-sættet bruger ikke-toksisk guanidin-isothiocyanat lysisbuffer til at beskytte RNA'et under isoleringstrinene. Specielle RNase-frie reagenser kombineret med certificerede RNase-fri silicamembraner i en unik kolonnekonfiguration muliggør en sikker og nem procedure, der typisk kan gennemføres på mindre end 20 minutter uden behov for farlig phenol/chloroform-ekstraktion, CsCl-centrifugering eller LiCl eller alkoholudfældning.
PureLink RNA mini-sæt anbefales til brug med Homogenizer (kat. nr. 12183026), der er designet til at homogenisere celle- eller vævslysater via centrifugering før nukleinsyreoprensning. Homogenisatoren er især effektiv til at rense partikler fra plantevæv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring • 500 ml lysisbuffer; opbevares ved stuetemperatur
• 250 ml vaskebuffer I; stuetemperatur
• 75 ml vaskebuffer II; stuetemperatur
• 75 ml RNase-frit vand; stuetemperatur
• 250 PureLink Spin-patroner med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 250 opsamlingsrør; stuetemperatur
• 250 indvindingsrør; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 30–300 μl
Prøvetype Bakterier, Blod, Celler, Plante, Væv, Gær, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Produkttype RNA-mini-sæt
Mængde 250 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤10 9 celler, blod: ≤0,2 ml, celler:≤5 x 10 7, plante: ≤250 mg, væv: ≤200 mg, gær:≤5 x 10 8 celler, enzymatiske reaktioner:≤1,2 ml
Udbytte Op til 350μ g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNA Mini Kit
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt