Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ RNA Micro Scale Kit
Beskrivelse
En enkel og pålidelig teknologi til daglig RNA-oprensning
PureLink™ teknologi kombinerer guanidin-isothiocyanat-lyse med hastigheden, renheden og brugervenligheden af silica-membranoprensning. Den sikre og nemme procedure kan gennemføres på typisk mindre end 15 minutter med> 85 % genvinding fra den første eluering. Sættet kan bruges til oprensning af oprenset RNA fra enzymatiske reaktioner, afsaltning af RNA-prøver efter phenolekstraktion eller ethanoludfældning og koncentration af RNA. Rens RNA fra op til 10 mg væv eller 10 5 celler. Ryd op og koncentrer RNA-mængder fra pg til 100μ g i mængder så små som 10μ L. Oprenset RNA er klar til brug i downstream-applikationer såsom RT-PCR, qRT-PCR, northern blots, cDNA-bibliotekskonstruktion og nukleasebeskyttelsesassays.
En enkel og hurtig procedure Homogeniser
din prøve i lyseringsbuffer, tilsæt 70 % ethanol og bland. Anbring den resulterende opløsning i en PureLink Mikrokitsøjle med opsamlingsrør, og centrifuger i et minut. Nukleinsyrer binder til PureLink silicamembran i søjlen, og efter efterfølgende vask og on-column-fordøjelse med DNase kan renset RNA elueres med RNase-frit vand.
- Effektiv: Forvent fremragende RNA-gendannelse (op til 100μ g total RNA) fra små prøver
- Praktisk og sikker: Ekstraktionsproceduren bruger ingen phenol/chloroform, CsCl-gradienter eller udfældning med hverken LiCl eller ethanol
- Hurtigt: Få total-RNA af høj kvalitet, typisk på kun 15 minutter
- Pålidelig: Anskaf brugsklar RNA, der er egnet til enhver downstream-applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Boks 1 (PureLink™ RNA Micro Kit): • Lysisbuffer, 125 ml • Vaskebuffer I, 50 ml • Vaskebuffer II, 15 ml • RNase-frit vand, 15,5 ml • PureLink™ Micro Kit-søjler med opsamlingsrør, 50 stk • Opsamlingsrør, 50 stk • Genopretningsrør, 50 stk. æske 2 (PureLink™ DNase/bærer-RNA): • Lyofiliseret PureLink™ DNase, 1500 enheder • PureLink™ On-Column DNase 2X Buffer, 1 mL • RNase-frit vand, 1 ml • Lyofiliseret PureLink™ Bærer-RNA, 300μ g Opbevar alle komponenter i æske 2 ved 4 °C. Opbevar de resterende komponenter ved stuetemperatur. |
| Isoleringsteknologi | Spinsøjle af silica |
| Oprensningstid | 15 min. (Efter prøvehomogenisering) |
| Elueringsvolumen | 12 –22μ L |
| Prøvetype | Celler, Væv, Laser Capture Microdissection (LCM), Enzymatiske reaktioner |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Skala | Mikro |
| Vis mere |