Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ miRNA isoleringssæt
Artikelnummer. 10605983
Mængde:
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10605983
Brand: Invitrogen™ K157001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig kolonnebaseret metode til isolering af højkvalitets totalt mikroRNA (miRNA) fra en lang række kilder uden behov for farlige reagenser såsom phenol.
De Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig kolonnebaseret metode til isolering af højkvalitets totalt mikroRNA (miRNA) fra en lang række kilder uden behov for farlige reagenser såsom phenol. Sættet giver en hurtig og bekvem metode til oprensning af små RNA-molekyler fra dyre- og planteceller samt fra bakterier og gærprøver.
  • Rens små RNA-molekyler med en ny berigelses-/bindings-/elueringsprocedure
  • Forbered berigede mikroRNA-prøver typisk på mindre end 15 minutter
  • Minimer kontaminerende store RNA-molekyler og genomisk DNA
Hurtig og bekvem kolonneoprensningsprocedure for små RNA'er
Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit er specifikt designet til at oprense små RNA-molekyler, herunder miRNA'er og siRNA'er, fra en række prøver, typisk på mindre end 15 minutter. Sættet bruger et silica-baseret to-søjlesystem til at berige udelukkende for små RNA'er. RNA'er større end ca. 200 nukleotider er bundet til den første søjle. Ethanol tilsættes derefter til gennemstrømningen for at øge bindingsaffiniteten af små RNA'er til glasfibermembranen i den anden kolonne. Når først de er bundet til den anden søjle, elueres små RNA-molekyler, klar til brug og fri for store RNA-molekyler såsom 28S rRNA, 18S rRNA og mRNA, hvilket muliggør fokuserede ekspressionsanalyseundersøgelser af små RNA-molekyler
. Oprenset RNA er velegnet til brug med en række downstream-applikationer og produkter:
MiRNA'et renset ved hjælp af Invitrogen PureLink miRNA Isolation Kit er velegnet til downstream-applikationer, herunder RNA-sekventering, mikroarray-analyse, real-time PCR (qPCR), revers transkription real-time PCR (RT-qPCR) og northern blotting
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Anvendelser
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, RNA-ekstraktion, RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, miRNA og ikke-kodende RNA-analyse, miRNA-isolering, mikroRNA-isolering, siRNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •45 ml bindende buffer L3; opbevares ved stuetemperatur
• 10 ml Wsh-buffer W5; stuetemperatur
• 3 ml buffer W4; stuetemperatur
• 5 mL RNase-frit vand; stuetemperatur
• 50 spin patroner med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 50 vaskerør (2 ml); stuetemperatur
• 50 restitutionsrør (1,7 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 50 100–μ L
Prøvetype Bakterier, Celler, Plante, Væv, Gær, Terningeaktion
Endelig produkttype Lille RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) qRT-PCR, Microarray-analyse, Northern Blotting
Mængde 25 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 6 celler
Celler: 10 6
Anlæg: varierer
Væv:≤
μ 100 mg gær: 1 ml terningsreaktion: 300 L
Udbytte Op til 6μ g