Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ DNase sæt
Artikelnummer. 10207483
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10207483 50 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10207483 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 12185010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1346.00 DKK
    1063.65 DKK / 50 reaktioner
    Spare 282.35 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PureLink™ DNase (1500U, lyofiliseret), 10X DNase I-reaktionsbuffer (1 ml), RNase-frit vand (1 ml)
Det RNase-frie DNase-sæt kommer frysetørret og er optimeret til on-column-fordøjelse af DNA vha. PureLink™ protokoller.
Ved hjælp af PureLink™ DNase-sæt
Det RNase-frie DNase-sæt leveres frysetørret og er optimeret til on-column-fordøjelse af DNA vha. PureLink™ protokoller. Graden af DNA-fordøjelse udført af PureLink™ DNase er valgfrit for de fleste PureLink™ RNA-sæt, på grund af den effektive fjernelse af størstedelen af DNA af PureLink™ teknologi; dog kan nogle nedstrømsapplikationer, der er følsomme over for små mængder DNA, kræve yderligere fjernelse af DNA.
  • RNase-fri til brug i RNA-oprensning
  • Optimeret til on-column fordøjelse
  • Lyofiliseret for stabilitet
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring Indeholder:
• PureLink™ DNase (1500 U, lyofiliseret)
• 10X DNase I-reaktionsbuffer (1 ml)
• RNase-frit vand (1 ml)
Opbevares ved 4 °C ved modtagelse. Efter rekonstituering, PureLink™ DNase bør opbevares ved -20 °C.
Antal reaktioner 50 forberedelser
Mængde 50 forberedelser