Få mere at vide
Invitrogen™ Rekombinant Proteinase K-opløsning (20 mg/ml)
Description
Rekombinant proteinase K er en uspecifik serinprotease, der er nyttig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K forbliver aktiv:
- Over et bredt pH-område (optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5)
- Under denatureringsforhold (f.eks. i nærvær af SDS eller urinstof)
- I nærvær af metalkelaterende midler (f.eks. EDTA)
- Ved relativt høje temperaturer (optimal fordøjelsestemperatur er 65 °C)
Applikationer
Fjernelse af endogene nukleaser under fremstilling af DNA og RNA; Forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydelses- og kvalitetstest
Endodeoxyribonuklease- og exodeoxyribonuklease-analyser; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition
En mAnson-enhed beskrives som den mængde enzym, der frigiver 1 μmol folin-positiv aminosyre inden for ét minut ved 37 °C ved brug af hæmoglobin som substrat.
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Specifications
Specifications
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Værtsarter | T. album |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1,25 ml |
| Produkttype | Proteinase K |
| Produktlinje | Ambion |
| Form | Væske |
Safety and Handling
- PROTEINASE K (20MG/ML) 1.25ML
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachiumalbum serine