Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K-pulver
Artikelnummer. p-4926916
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10340065
Brand: Invitrogen™ AM2542
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K forbliver aktiv:
• Over et bredt pH-område (optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5)
• Under denaturerende forhold (f.eks. tilstedeværelsen af SDS eller urinstof)
• I nærværelse af metalchelateringsmidler (f.eks. EDTA)
• Ved forholdsvis høje temperaturer (optimal fordøjelsestemperatur er 65 C)°
Ansøgninger: Fjernelse af endogene nukleaser under fremstillingen af DNA og RNA; forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydeevne- og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease og exodeoxyribonuclease assays; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition: En mAnson-enhed er beskrevet som den mængde enzym, der frigiver 1μ mol Folin-positiv aminosyre inden for et minut ved 37 C under °anvendelse af hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Værtsarter T. album
Emballage Flaske
Indhold og opbevaring Opbevar tørt pulver i tørremiddel kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 100 mg
Produkttype Proteinase K
Produktlinje Ambion
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K Powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase