Få mere at vide
Invitrogen™ Proteinase K-pulver
Beskrivelse
Proteinase K fra svampen Engyodontium album er en uspecifik serinprotease, der er anvendelig til generel fordøjelse af proteiner.
Proteinase K forbliver aktiv:
• Over et bredt pH-område (optimal aktivitet mellem 6,5 og 9,5)
• Under denaturerende forhold (f.eks. tilstedeværelsen af SDS eller urinstof)
• I nærværelse af metalchelateringsmidler (f.eks. EDTA)
• Ved forholdsvis høje temperaturer (optimal fordøjelsestemperatur er 65 C)°
Ansøgninger: Fjernelse af endogene nukleaser under fremstillingen af DNA og RNA; forberedelse af vævssnit til in situ hybridisering.
Ydeevne- og kvalitetstest: Endodeoxyribonuclease og exodeoxyribonuclease assays; flydende form testet for fravær af RNase-aktivitet.
Enhedsdefinition: En mAnson-enhed er beskrevet som den mængde enzym, der frigiver 1μ mol Folin-positiv aminosyre inden for et minut ved 37 C under °anvendelse af hæmoglobin som substrat.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Værtsarter | T. album |
| Emballage | Flaske |
| Indhold og opbevaring | Opbevar tørt pulver i tørremiddel kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 500 mg |
| Produkttype | Proteinase K |
| Produktlinje | Ambion |