Få mere at vide
Invitrogen™ Promyelocytisk leukæmi (HL-60) Total RNA
Artikelnummer. 10094974
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10094974 100μ g Hver
1 options
Artikelnummer. 10094974 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7836
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Den højeste kvalitet RNA tilgængelig fra Invitrogen , den er DNase-behandlet og udsat for uovertrufne kvalitetskontrolstandarder. Et rør indeholdende μ100 g leveres i en koncentration på 1 mg/ml.
Den højeste kvalitet RNA tilgængelig fra Invitrogen , den er DNase-behandlet og udsat for uovertrufne kvalitetskontrolstandarder. Et rør indeholdende μ100 g leveres i en koncentration på 1 mg/ml. Intakthed af mRNA, genomisk DNA-kontamination, tilstedeværelse/fravær af enzymatiske inhibitorer og ribosomal RNA-kontamination i poly(A)-præparater er alle vigtige aspekter, der bruges til at bedømme kvaliteten af FirstChoice™ RNA'er. Prøverne behandles vha Invitrogen RNA-isoleringsreagenser til fremstilling af meget rent, intakt RNA. En stringent DNase-behandling udføres for at sikre, at RNA'et er klar til brug i enhver downstream-applikation, inklusive RT-PCR. Fordi det er umuligt at fjerne hvert DNA-molekyle fra en RNA-prøve, testes hvert præparat for at sikre, at eventuel resterende DNA-kontamination er ubetydelig. Integriteten af RNA'et verificeres ved kapillærelektroforese ved hjælp af Agilent™ 2100 bioanalyzer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HL-60
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved eller under -70 °C. Undgå flere –fryse-optøningscyklusser. Alikvoter af produktet kan opbevares kortvarigt ved -20 °C. OPBEVAR IKKE I FROSTFRI FRYSER.
Arter ADN
Prøvetype Total RNA
Produktlinje Ambion
Mængde 100μ g
Prøvebehandling DNase-behandlet
Eksempelkilde Cellelinje
Forsendelsestilstand Tøris