Få mere at vide
Invitrogen™ Kaliumacetat (3 M), pH 5,5, RNase-fri
Artikelnummer. 10187824
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10187824
Brand: Invitrogen™ AM9610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen Molekylærbiologi klasse, 3M Kaliumacetat, pH 5,5 opløsning leveres i en flaske indeholdende 100 ml.
Invitrogen Molekylærbiologi klasse, 3M Kaliumacetat, pH 5,5 opløsning leveres i en flaske indeholdende 100 ml. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kaliumacetat
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 3 M
Til brug med (applikation) RNA applikationer
Emballagetype Flaske
pH 5.5
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske