Få mere at vide
Invitrogen™ Poly(A) halesæt
Artikelnummer. 10565785
Skift visning
Mængde:
25 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
10565785 25 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 10565785 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1350
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til polyadenylering af in vitro transskriberet RNA for at øge translationsinitieringseffektiviteten.
Til polyadenylering af in vitro transskriberet RNA for at øge translationsinitieringseffektiviteten. Tilstrækkelige reagenser er inkluderet til 25 reaktioner.
  • Tilføjer en poly(A)-hale på mindst 150 nukleotider i længden til 3'-termini af RNA
  • Forbedrer translationel effektivitet in vivo
  • Reaktionen kan justeres for at kontrollere halelængden
  • Optimeret til brug med RNA-transkripter syntetiseret ved hjælp af mMESSAGE mMACHINE™ Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) miRNA-analyse
Produktlinje Ambion
Mængde 25 reaktioner
Inkluderer E-PAP, 5X E-PAP Buffer, ATP Solution, MnCl2 og Control DNA Template bør opbevares ved -20 °C.
Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.