Få mere at vide
Invitrogen™ Poly(A) Polymerase (klonet) 2 U/μ L
Artikelnummer. 10390495
Skift visning
Mængde:
80 enheder, 2μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10390495 80 enheder, 2μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10390495 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00 DKK
    2483.65 DKK / 80 enheder
    Spare 76.35 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
Poly(A) Polymerase, 5X Poly(A) Polymerase Buffer og 25mM MnCl 2
Katalyserer tilsætningen af adenosin til 3'-enden af RNA på en sekvens-uafhængig måde
  • De Invitrogen Poly(A) Polymerase-enzym kan bruges til at tilføje radiomærket ATP til 3'-enden af RNA-molekyler for at generere mærkede RNA'er
  • Et rør indeholdende 80U (2U/μ L), 5X Poly(A)-polymerasebuffer og 25 mM MnCl 2 medfølger
  • Enzymet kan anvendes i forbindelse med terminal transferase, revers transkriptase og termostabil polymerase til at klone RNA'er med ukendt sekvens
  • Enhedsdefinition: En enhed er den mængde enzym, der kræves for at inkorporere 1nmol AMP i syreuopløseligt materiale på 10 minutter ved 37 °C
DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyremærkning& Oligo Syntese, PCR& Real-time PCR, RNA-mærkning, omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Poly(A) Polymerase, 5X Poly(A) Polymerase Buffer og 25 mM MnCl 2 skal opbevares ved– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Polymerase Poly(A) RNA-polymerase
Produktlinje Ambion
Mængde 80 enheder, 2μ L
Koncentration 5X
Kilde RNA