Få mere at vide
Invitrogen™ pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System
Artikelnummer. 10321045
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321045 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10321045 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM5795
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Til måling af miRNA-ekspression i celler
De pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System giver nøjagtig, kvantitativ måling af miRNA-ekspression i cellen. Dette validerede reportersystem indeholder to mammale ekspressionsvektorer. De pMIR-REPORT Luciferase miRNA Expression Reporter Vector indeholder ildflueluciferase under kontrol af et pattedyrspromotor/terminatorsystem med en miRNA-målkloningsregion nedstrøms for luciferasetranslationssekvensen. Denne vektor er optimeret til kloning af miRNA-mål og evaluering af miRNA-regulering. En anden vektor, pMIR-REPORT Beta-galactosidase Reporter Control Vector er tilvejebragt til normalisering af transfektionseffektivitet.
Ansøgninger:
pMIR-REPORT Luciferase er designet til kloning og testning af formodede miRNA-bindingssteder. pMIR-REPORT Luciferase kan transficeres ind i pattedyrsceller for at evaluere endogent miRNA-ekspression eller bruges til at evaluere op- eller nedreguleringen som følge af transfektionen af Pre-miR™ miRNA molekyler eller Anti-miR miRNA Inhibitor Molecules, hhv.
  • Indeholder to pattedyrsekspressionsvektorer: en til kloning af miRNA-mål og evaluering af miRNA-regulering, og den anden til normalisering af transfektionseffektivitet
  • Klon miRNA-mål og evaluer miRNA-regulering
  • Screen formodede miRNA-målsekvenser
  • Indeholder både reporter- og kontrolvektorer
RNAi, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, vektorbaseret RNAi, miRNA og ikke-kodende RNA-analyse, miRNA funktionel analyse
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Gene Beta-Gal (lacZ), Luciferase
Indhold og opbevaring pMIR-REPORT™ Luciferase og pMIR-REPORT™ β -gal Control Plasmid leveres begge som glycerollagre i E. coli og bør opbevares kl.– 70 °C.
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Transfektion
RNAi type miRNA
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin
Forsendelsestilstand Tøris
Vektor pMIR
Promotor CMV
Produktlinje Ambion, pMIR-REPORT
Mængde 1 sæt