Få mere at vide
Invitrogen™ Plante-RNA-isoleringshjælp
Artikelnummer. 10773837
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10773837 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10773837 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9690
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefales til brug med RNAqueous Kit til oprensning af totalt RNA fra plantevæv. En flaske med 10 ml Invitrogen reagens leveres.
Anbefales til brug med RNAqueous Kit til oprensning af totalt RNA fra plantevæv. En flaske med 10 ml Invitrogen reagens leveres.
Invitrogen's Plant RNA Isolation Aid indeholder polyvinylpyrrolidon (PVP), en polymer med høj molekylvægt, der binder til forurenende stoffer såsom polyphenoler og polysaccharider, der almindeligvis er til stede i plantevæv. Glasfiberfilterbaserede metoder –til isolering, såsom RNAqueous Kit, er særligt velegnet til plante-RNA-isolering, fordi det ikke omfatter nogen alkoholudfældningstrin; mange almindelige forurenende stoffer fundet i plantevæv er kendt for at udfældes sammen med nukleinsyre under alkoholudfældning. Når det bruges sammen med RNAqueous Kit, proceduren består i at ødelægge plantevævet i en guanidinium-baseret lysisopløsning, hvortil Plant RNA Isolation Aid er blevet tilføjet. En kort centrifugering fjerner derefter forureningen. Supernatanten ledes gennem et glasfiberfilter, som binder RNA. Filteret vaskes derefter, og RNA'et elueres i et lille volumen (μ50 l eller mere) elueringsopløsning.
• Fjerner almindelige planteforurenende stoffer som polyfenoler og polysaccharider
• Ingen phenolekstraktion, alkoholudfældning eller proteinasefordøjelsestrin påkrævet, når det bruges sammen med RNAqueous Kit
• Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Tilbehørsprodukt
Plant RNA Isolation Aid er designet til brug med RNAqueous Kit (Kat. Nr. AM1912) til RNA-oprensning fra plantevæv.
Anvendelser
DNA og RNA oprensning og analyse, RNA ekstraktion, total RNA isolering, total RNA fra planteceller
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar plante-RNA-isoleringshjælpemiddel ved stuetemperatur eller ved 4 °C.
Isoleringsteknologi PVP-reagens
Prøvetype Planteprøver
Endelig produkttype RNA Supernatant (til brug med RNAqueous™ sæt)
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (udstyr) RNAqueous™ Kit
Mængde 10 ml