Få mere at vide
Invitrogen™ PK Buffer til MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 15342506
Skift visning
Mængde:
11 ml
Pakningsstørrelse:
96 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15342506 11 ml 96 enheder
1 options
Artikelnummer. 15342506 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4489111
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
2 rør
Dette er PK-bufferen, der findes i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (kat. nr. 4413020, 4413021, 4413022), der er tilgængelig separat til applikationer, der kræver mere PK-buffer, end der er med i sættet. DNase-fri.
Dette er PK-bufferen, der findes i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit (kat. nr. 4413020, 4413021, 4413022), der er tilgængelig separat til applikationer, der kræver mere PK-buffer, end der er med i sættet. DNase-fri.
Til brug med: 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™ ) System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, OpenArray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 flaske
Opbevares ved stuetemperatur.
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Blod, Bukalt DNA Collector™ Prøve, Prøver fra multitilstandslæseren, Bukal podning, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum), Spyt, Væv (pattedyr), Urin, Fuldblod (pattedyr)
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, OpenArray™ , MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, realtids kvantitativ PCR (qPCR)
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Antal reaktioner 96 Forberedelser
Produktlinje MagMAX
Produkttype DNA Multi-Sample Kit
Mængde 11 ml
Renhed DNase-fri
Mål Genomisk DNA
Test tid 1 hr.