Få mere at vide
Invitrogen™ PBS - Phosphat-bufret saltvand (10X) pH 7,4, RNase-fri
Artikelnummer. 10722497
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 10722497
Brand: Invitrogen™ AM9625
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PBS (phosphate buffered saline) er en pH-justeret blanding af ultrarene fosfatbuffere og saltvandsopløsninger.
PBS (phosphatpufret saltvand) er en pH-justeret blanding af ultrarene fosfatbuffere og saltvandsopløsninger, som, når de fortyndes til en 1X arbejdskoncentration, indeholder 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na 2 HPO 4 og 2 mM KH 2 PO 4 . Hver 10X PBS-opløsning er klar til brug ved fortynding til den ønskede koncentration. Denne molekylærbiologi-grade PBS er certificeret RNase-fri; det er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 10 X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Produktlinje Ambion
Mængde 1 L