Få mere at vide
Invitrogen™ Nukleasefrit vand (ikke DEPC-behandlet)
Beskrivelse
Nukleasefrit vand (ikke DEPC-behandlet) er blevet deioniseret, filtreret ind i den endelige flaske og autoklaveret. Den er klar til brug og kræver ingen forberedelse, blanding eller autoklavering. Dette nukleasefri vand er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Brug af nukleasefrit vand
Fordi dette vand ikke er DEPC-behandlet, anbefales det til applikationer, hvor resterende DEPC kan vise sig at være skadelig (f.eks. oocytmikroinjektion).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 6 til 8 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Flaske |
| Behandling(er) | Not DEPC-Treated |
| Mængde | 1 x 100 mL |
| Oprensningsmetode | Autoclaved, Membrane-Filtered |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Ambion |