Få mere at vide
Invitrogen™ Nukleasefrit vand (ikke DEPC-behandlet)
Beskrivelse
Indeholder
10 x 50 ml flasker.
Nuclease-free, non-DEPC-treated water for NGS, PCR, qPCR, dPCR, and RNA/DNA workflows, delivering verified purity and reliable performance. This molecular biology grade water is produced through controlled manufacturing and multi-step purification to achieve high purity and consistent performance. Each lot undergoes functional testing to confirm the absence of RNase, exonuclease, and nonspecific endonuclease activity, ensuring nucleic acid integrity during preparation, storage, and downstream applications. Manufactured in the USA under ISO 9001 and ISO 13485 certified quality systems, it is supported by comprehensive quality control documentation for full traceability and reproducibility.
Nukleasefrit vand (ikke DEPC-behandlet) er blevet deioniseret, filtreret ind i den endelige flaske og autoklaveret. Den er klar til brug og kræver ingen forberedelse, blanding eller autoklavering. Dette nukleasefri vand er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Brug af nukleasefrit vand
Fordi dette vand ikke er DEPC-behandlet, anbefales det til applikationer, hvor resterende DEPC kan vise sig at være skadelig (f.eks. oocytmikroinjektion).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 6 til 8 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Flaske |
| Behandling(er) | Ikke DEPC-behandlet |
| Mængde | 10 x 50 mL |
| Oprensningsmetode | Autoklavet, membranfiltreret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Ambion |