Få mere at vide
Invitrogen™ NorthernMax™ -Gly Sample Loading Dye
Beskrivelse
- Volumenforholdet mellem opløsning og prøve er lavere end i mange protokoller, så prøveudfældning før gelladning er normalt ikke påkrævet
- Ethidium bromid forblandes i opløsningen
- Leveres i seks rør indeholdende 1 ml hver
- Omhyggeligt testet for uspecifik endonukleaseaktivitet, exonukleaseaktivitet, RNase-aktivitet og for funktionalitet
- Kompatibel med glyoxal-holdige geler
- Samme løsning leveres i Invitrogen sæt
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Etiket eller farvestof | Ethidium bromid |
| Gel kompatibilitet | Glyoxal-holdige geler |
| Mængde | 6 x 1 ml rør |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Northern Analysis Sample Loading Dye |