Få mere at vide
Invitrogen™ NorthernMax™ Formaldehyd Load Dye
Mængde:
6 x 1 ml rør
Pakningsstørrelse:
6ml
Beskrivelse
- For at bruge, tilsæt opløsning til RNA-prøven (3 dele opløsning: 1 del prøve) og opvarm kort: Prøverne er derefter klar til at blive indlæst
- Ethidium bromid kan tilsættes til prøverne, hvis det ønskes
- Kompatibel med formaldehyd-holdige geler
- Samme løsning brugt i Invitrogen sæt
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Produkttype | Northern Analysis Loading Dye |
| Gel kompatibilitet | Formaldehyd-holdige geler |
| Mængde | 6 x 1 ml rør |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |