Få mere at vide
Invitrogen™ NorthernMax™ 10X Running Buffer
Artikelnummer. 10743657
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10743657
Brand: Invitrogen™ AM8671
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i denaturerende formaldehydagarosegelsystemer
  • Klar til brug og certificeret RNAse-fri
  • Samme komponent inkluderet i NorthernMax Ultrasensitive Northern Blotting-sæt, men i en større størrelse
  • Kompatibel med agarosegeler
  • Omfattende instruktioner medfølger
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og Blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Buffer Kørende buffere
Koncentration 10X
Produkttype Northern Analysis Running Buffer
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 1 L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis