Få mere at vide
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNase-fri
Artikelnummer. p-4926909
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10609823
Brand: Invitrogen™ AM9760G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-opløsning leveres i én flaske. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-opløsning leveres i én flaske. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Natriumchlorid
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 5 M
Emballagetype Flaske
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske