Få mere at vide
Invitrogen™ NaCl (5 M), RNase-fri
Artikelnummer. 10255984
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255984 500 ml 500ml
10609823 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255984 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9759
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-opløsning leveres i én flaske. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 5 M NaCl-opløsning, leveres i én flaske. Opløsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den udbredte tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særligt udfordrende. Invitrogen's Nukleasefri reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for forurening af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 5 M
Emballagetype Væske
Produkttype Natriumchlorid
Produktlinje Ambion
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.