Få mere at vide
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS rensesæt
Description
Includes
1 96-well mRNA Catcher PLUS plate; 4mL 2X Lysis Buffer L20; 30mL Wash Buffer W15; 4mL Dilution Buffer DL1; 8mL Elution Buffer E3; 100μL 0.5M DTT (4°C)
mRNA Catcher PLUS Purification Kit muliggør high-throughput oprensning af mRNA fra celler, væv, blod og totalt RNA i et 96-brønds format. Ved at drage fordel af låst nukleinsyre (LNA ) teknologi, giver mRNA Catcher PLUS-sættet forbedret ydeevne og en hurtigere protokol, samtidig med at mRNA-udbyttet og -renheden bevares.
mRNA Catcher PLUS Purification Kit tilbyder:
- Robust ydeevne —høj bindingskapacitet pr. brønd (> 80 ng/brønd)
- Reproducerbare resultater —lave CV'er fra brønd til brønd og plade til plade (∼ 2 %)
- Optimerede protokoller —til små prøvestørrelser (100 celler, 4 mg væv og 40μ L blod)
- Kompatibel pladedesign —kan bruges med de fleste PCR-cyklere
Hvordan det virker
mRNA fra totalt RNA, celler, væv og blodprøver hybridiseres til en immobiliseret, enkeltstrenget 20-mer oligo(dT)-holdig LNA . Inkorporeringen af LNA ind i oligoproben øger hybridiseringseffektiviteten og specificiteten af mRNA-bindingen. mRNA'et kan enten elueres eller revers-transkriberes til cDNA direkte i brønden. mRNA Catcher PLUS-metoden kræver ikke centrifugering, udfældning, faseadskillelse eller søjlefiltrering. Derudover er hele metoden egnet til automatisering til strømlinet, high-throughput udtryksprofilering til storskala processer. Isoleret mRNA er velegnet til brug i downstream-applikationer såsom RT-PCR og qRT-PCR.
Order Info
Forsendelsestilstand: Våd is
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | •1 x 96-brønds mRNA Catcher™ PLUS plade; opbevares °ved •4 C 4 mL 2X Lysis Buffer L20; stuetemperatur • 30 ml vaskebuffer W15; stuetemperatur • 4 mL fortyndingsbuffer DL1; stuetemperatur • 8 mL elueringsbuffer E3 (DEPC-behandlet RNase-frit vand); stuetemperatur • 100μ L 0,5M DTT; 4 °C |
| Isoleringsteknologi | Oligo dT Affinitet |
| Oprensningstid | 1,5 time. (Inklusive prøvehomogenisering) |
| Elueringsvolumen | 80μ L |
| Prøvetype | Celler, Væv, Total RNA, Fuldblod |
| Endelig produkttype | mRNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (udstyr) | Robotiske væskehåndteringssystemer |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, mikroarray-analyse |
| Produkttype | Oprensningssæt |
| Show More |