Få mere at vide
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Beskrivelse
Indeholder
Acid–Phenol:Chloroform, 3M Sodium Acetate pH 5.5, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2/3 Concentrate, 2mL tubes pre-loaded with RNAlater, Lysis Solution, Filter Cartridges, Collection Tubes, Nuclease–free Water and Elution solution
Til oprensning af totalt RNA af ekstrem høj kvalitet (og eventuelt mikroRNA) fra muse- eller rotteblod på cirka 35 minutter. De Ambion™ sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 25 RNA-oprensninger fra fuldblodsprøver fra 0,1 0,5 –hver.
• Inkluderer senere RNA, ™dispenseret i 2 ml rør, til RNA-stabilisering
• Resulterende RNA er velegnet til stringente downstream-applikationer såsom array-analyse og qRT-PCR På grund
af interferens fra de enzymatiske inhibitorer og antikoagulanter, der er til stede i blodprøver, kræver RNA-oprensning fra fuldblod en stringent isoleringsmetode, der giver RNA af høj kvalitet, der er udtømt for hæmmende stoffer og kontaminanter. Sættet indeholder mikrofugerør, der er forudindlæst med RNA senere™ Tissue Collection:RNA Stabilization Solution, et vandigt, ikke-toksisk opbevaringsreagens, der forhindrer RNA-nedbrydning og bevarer RNA-profiler i prøver. Stabiliserede prøver kan opbevares ved stuetemperatur i op til 3 dage eller kl– °20 C til langtidsopbevaring. De relaterede figurer viser ydeevnen af RNA isoleret med Mouse RiboPure™ -Blood Kit i real-time RT-PCR. Sættet indeholder en alternativ protokol til isolering af totalt RNA, der indeholder mikroRNA. Typisk –30 55μ g totalt RNA (indeholdende mikroRNA) opnås fra 0,5 ml museblod. Udbyttet fra rotteblod er betydeligt mere varierende, generelt 18 –40μ g fra 0,5 ml blod.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Syre-phenol: Chloroform, 3M Natriumacetat pH 5,5, vaskeopløsning 1 koncentrat, vaskeopløsning 2/3 koncentrat ved 4 °C. Opbevar 2 mL rør, der er forudfyldt med RNA senere , lysisopløsning, filterpatroner, opsamlingsrør, nukleasefrit vand og elueringsopløsning ved stuetemperatur. |
| Format | Filterpatron |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding, Spinsøjle |
| Oprensningstid | 35 min. |
| Arter | Mus |
| Prøvetype | Blod |
| Endelig produkttype | Total RNA, mikro-RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Microarray-analyse, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting |
| Inkluderer | Syrephenol: –Chloroform, 3M natriumacetat pH 5,5, vaskeopløsning 1 koncentrat, vaskeopløsning 2/3 koncentrat, 2 ml rør forfyldt med RNA senere , lyseringsopløsning, filterpatroner, opsamlingsrør, nukleasefrit vand og elueringsopløsning |
| Vis mere |