Få mere at vide
Invitrogen™ Max bakteriel forbedringsreagens
Artikelnummer. 11508906
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11508906 100 reaktioner 20ml
1 options
Artikelnummer. 11508906 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 16122012
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Includes
Max bakteriel forbedringsreagens
Max Bacterial Enhancement Reagent er designet til brug med TRIzol™ Reagens til at forbedre isoleringen af intakt totalt RNA op til tre gange fra grampositive og gramnegative bakterier.
Max Bacterial Enhancement Reagent er designet til brug med TRIzol™ Reagens til at forbedre isoleringen af intakt totalt RNA op til tre gange fra grampositive og gramnegative bakterier. Max Bacterial Enhancement Reagent er en klar-til-brug-opløsning sammensat af chelateringsmidler, detergent og en buffer og bruges som en effektiv forbehandlingsbuffer til bakterieceller før RNA-isolering med TRIzol Reagent. Brugen af Max Bacterial Enhancement Reagent med TRIzol inaktiverer endogene RNaser og fremmer proteindenaturering, hvilket forbedrer RNA-kvaliteten og integriteten. Max Bacterial Enhancement Reagent fås enten separat eller pakket med TRIzol som en del af TRIzol Max™ Bakterie-RNA-isoleringskit (kat. nr. 16096020 eller 16096040). 100 forberedelser. Manuel; ikke high-throughput kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) miRNA-analyse
Mængde 100 reaktioner
DNase DNase-fri, RNase-fri
Inkluderer Inkluderer Max Bakterieforstærkningsreagens. Opbevar ved stuetemperatur.