Få mere at vide
Invitrogen™ mBESKED mMACHINE™ T7 ULTRA Transcription Kit
Beskrivelse
mBESKED mMACHINE T7 Ultra Kit kombinerer ny cap-analog, anti-reverse cap-analog (ARCA) med patenteret højudbytte-transskriptionsteknologi for at generere RNA-transkripter, der producerer højere proteinudbytter sammenlignet med andre transskriptioner ved translation.
- RNA-udbytte: 20-30 μg
- Syntetisere mere protein fra in vitro-transskriberet RNA
- Udtryk RNA-transkriptioner mere effektivt både in vitro og in vivo
- Stabiliser transkriptioner in vivo med inkluderede reagenser til poly(A) tailing
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer 2⁄XNTP ARCA Solution, GTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, E -PAP, 5X E -PAP Buffer, ATP Opløsning, MnCl 2 og Formaldehyd Load Dye opbevares alle ved– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Endelig produkttype | ARCA Capped Synthetic mRNA, mRNA, Syntetisk mRNA |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | mRNA, Syntetisk mRNA |
| Til brug med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 50 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion, mMESSAGE mMACHINE |
| Produkttype | T7 in vitro transkriptionssæt |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Promotor | T7 |
| Vis mere |