Få mere at vide
Invitrogen™ Millennium™ RNA-markører
Artikelnummer. 10005814
Skift visning
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10005814 50μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10005814 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7150
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til nøjagtig størrelsesbestemmelse af enkeltstrengede RNA-transkripter fra 0,5 til 9 kb og kan bruges i enhver nordlig protokol
Tilstrækkelige markører er tilvejebragt for 25 nordlige gelbaner. De er en blanding af 10 diskrete RNA-transkripter med størrelser, der er nemme at huske: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 og 9 kilobaser. Markørerne kan farves med ethidiumbromid enten under eller efter elektroforese. På grund af deres mængde og jævne mellemrum er disse markører ideelle til at konstruere meget nøjagtige standardkurver til mRNA-størrelsesbestemmelse. De giver også en referenceskala til nem verifikation og sammenligning af kendte bånd. 1 –μ2 g (–1 μ2 g) RNA Millennium™ Markører vil generere 10 distinkte bånd på en 1 % denaturerende agarosegel med ethidiumbromidfarvning. Alle markørpartier gennemgår stringente nukleasetest og er vist at være stabile natten over ved 37 °C. Kompatibel med denaturerende agarose og formaldehyd-holdige geler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og Blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar på nedenfor– 70 °C.
Koncentration 1μ g/μ l
Klar til at indlæse Nej
Størrelsesområde 0,5 til 9 kb
Gel kompatibilitet Formaldehydholdige geler, denaturerende agarosegeler
Mængde 50μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje Ambion, Millennium Markers
Produkttype RNA-markør