Få mere at vide
Invitrogen™ Millennium™ RNA-markører-formamid
Beskrivelse
Tilstrækkelige markører er tilvejebragt for 25 Northern gelbaner. De er en blanding af 10 diskrete RNA-transkripter med størrelser, der er nemme at huske: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 og 9 kilobaser. Markørerne leveres i formamid og viser øget stabilitet og resistens over for RNase sammenlignet med andre RNA-markører med stor molekylvægt. De kan farves med ethidiumbromid enten under eller efter elektroforese. På grund af deres mængde og jævne mellemrum er disse markører ideelle til at konstruere meget nøjagtige standardkurver til mRNA-størrelsesbestemmelse. De giver også en referenceskala til nem verifikation og sammenligning af kendte bånd. 1-μ2 g (1-μ2 L) RNA Millennium™ Markører vil generere 10 distinkte bånd på en 1 % denaturerende agarosegel med ethidiumbromidfarvning. Alle markørpartier gennemgår stringente nukleasetest og er vist at være stabile natten over ved 37 °C. Kompatibel med formaldehyd-holdige og glyoxal-holdige geler.
Agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern Blotting, Nukleinsyregelelektroforese og Blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar på nedenfor– 70 °C. |
| Koncentration | 1μ g/μ l |
| Produkttype | RNA-markør-formamid |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 0,5 til 9 kb |
| Gel kompatibilitet | Formaldehyd-holdige geler, glyoxal-holdige geler |
| Produktlinje | Ambion™ , Millennium-markører™ |
| Mængde | 50μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |