Få mere at vide
Invitrogen™ MICROB Express™ Bacterial mRNA Enrichment Kit
Descripción
MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit er til oprensning af bakterielt mRNA ved at fjerne rRNA fra total RNA. Der leveres tilstrækkelige reagenser til 20 mRNA-rensninger, hver fra 10 μg samlet RNA. Funktioner ved MICROBExpress™ Kit:
- Øg følsomheden af array-analyser og andre procedurer dramatisk
- Fjerner >95% af 16S og 23S rRNA fra bakterielt RNA
- En simpel procedure tager mindre end 2 timer
- Virker med mange grampositive og gramnegative bakterier
Hurtig rensning af bakterielt mRNA
Isolering af mRNA fra bakterier har indtil nu været praktisk talt umuligt. MICROBExpress™ Kit bruger en ny teknologi til at fjerne >95% af 16S og 23S rRNA fra det samlede RNA i E. coli og andre bakteriearter. Kittet er egnet til mRNA-rensning fra et bredt spektrum af Gram-positive og Gram-negative bakterier. Det mRNA, der er isoleret med MICROBExpress™ Kit, er en fremragende skabelon til syntese af mærket cDNA til array-analyse og er ideelt til kvantitativ RT-PCR, nordlige applikationer og cDNA-bibliotekskonstruktion. Effektiv fjernelse af 16S og 23S rRNA fra bakterielt RNA øger følsomheden dramatisk i nedstrøms procedurer (se figur).
Start med en hvilken som helst total RNA-prøve
Denne vært-bakterielle celle totale RNA-blanding kan opnås ved forskellige RNA-isolationsmetoder. MICROBExpress™ Kit fjerner specifikt rRNA'er; små RNA'er (dvs. tRNA og 5S rRNA) fjernes ikke. Brug af total RNA, der mangler små RNA'er, som udgangsmateriale til MICROBExpress™ Kit giver det højest mulige niveau af mRNA-berigelse (se tilbehørsprodukter). I det første trin af MICROBExpress™ Kit-proceduren blandes total RNA med et optimeret sæt fangstoligonukleotider, der binder til bakterien 16S og 23S rRNA'erne. Dernæst fjernes rRNA-hybriderne fra opløsningen ved hjælp af derivatiserede magnetiske mikroperler. mRNA'et forbliver i supernatanten og genvindes ved ethanoludfældning.
Tilbehørsprodukter
Et magnetisk stativ er påkrævet for brugen af dette sæt. De fås i flere formater, herunder Single Place Magnetic Stand (Cat. No. AM10026), 6 rør magnetisk stand (Cat. No. AM10055) og 96-brønd magnetiske stativer (Cat. nr. AM10027 og AM10050). RiboPure-Bacteria™ Kit (Cat. No. AM1925) er ideelt til oprensning af total RNA uden små RNA. Små RNA kan fjernes fra total RNA ved hjælp af Kittet MEGAclear™ (Cat. No. AM1908).
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Opbevar kontrol-RNA, Capture Oligo Bland, glykogen og 3M Natriumacetat ved -°20 C. Butik Oligo MagBeads, bindingsbuffer og vaskeopløsning ved 4 °C Opbevar nukleasefrit vand, 1,5 ml rør og opsamlingsrør ved stuetemperatur. |
| Isoleringsteknologi | Hybridiseringsfangst, Magnetisk perle |
| Prøvetype | Total RNA (bakterie) |
| Endelig produkttype | mRNA (bakterie) |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Mikroarray-analyse, omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern Blotting |
| Antal reaktioner | 20 forberedelser |
| Produktlinje | Ambion, MICROBEnrich |
| Mængde | 20 forberedelser |
| Mål | Total RNA |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.