Få mere at vide
Invitrogen™ MgCl2 (1 M)
Artikelnummer. 10418464
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10418464 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10418464 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9530G
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 1M MgCl 2 opløsning leveres i en flaske indeholdende 100 ml. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 1M MgCl 2 opløsning leveres i en flaske indeholdende 100 ml. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Magnesiumchlorid
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 1 M
Til brug med (applikation) RNA applikationer
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske