Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ MessageSensor™ RT sæt
Beskrivelse
Indeholder
10X RT-PCR-buffer, dNTP-blanding, RNase-hæmmer, M-MLV RT, 10X Glycerol, hGAPDH-kontrolprimere, HeLa S3-kontrol-RNA og nukleasefrit vand
De Ambion kit inkluderer en M-MLV RT, der opretholder fuld RNase H-aktivitet for øget følsomhed for påvisning i RT-PCR-eksperimenter. Indeholder tilstrækkelige reagenser til 50 reaktioner.
- Lineær kvantificering af mRNA-mål over 106 -fold række af input-RNA
- Kvantificere transkriptioner fra så lidt som 500fg total —RNA 1/20 af en enkelt celle
- Hurtigt, fleksibelt RT-trin færdigt på 15 min.; brug reaktionstemperaturer op til 50 °C
- Kompatibel med TaqMan™ , SYBR™ Grønne og gel-baserede detektionsmetoder
- Optimal reaktionstemperatur: 42° til 50 °C
- Slutproduktstørrelse: 7 kb eller mindre
MessageSensor er designet til at give uovertrufne resultater på mindst mulig tid. Sættet indeholder en unik formulering af M-MLV RT udviklet til en enkeltrørstilgang, der øger den nedre ende af reaktionsfølsomheden. Det omvendte transkriptionstrin tager kun 15 minutter, så du kan gå fra RNA-prøve til PCR-resultater på mindre end to timer.
PCR& Realtids PCR, omvendt transskription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10X RT-PCR-buffer, dNTP-blanding, RNase-hæmmer, M-MLV RT, 10X Glycerol, hGAPDH-kontrolprimere, HeLa S3-kontrol-RNA og nukleasefrit vand |
| Format | Separate komponenter |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | cDNA syntese, RT-PCR |
| Prøvetype | RNA |