Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ T7 transkriptionssæt
Artikelnummer. p-4918894
Produkttype:
Sæt med manual
T7 in vitro transkriptionssæt
Antal reaktioner:
200 reaktioner
25
25 reaktioner
40
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10600616
Brand: Invitrogen™ AMB13345
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
Ultra-højt udbytte teknologi til in vitro transkription
The MEGAscript T7 Kit is an ultra-high yield in vitro transcription kit. The high yields are achieved by modifying typical transcription reaction conditions so that very high nucleotide concentrations can be effectively used. The T7 Enzyme Mix and the 10X Reaction Buffer are specifically calibrated for each lot and RNA polymerase.
De høje udbytter opnås ved at modificere typiske transkriptionsreaktionsbetingelser, således at meget høje nukleotidkoncentrationer kan anvendes effektivt. T7 Enzyme Mix og 10X Reaction Buffer er specifikt kalibreret for hver lot og RNA-polymerase.
Brug af MEGAscript T7 Kit:
MEGAscript T7-kittet indeholder in vitro-transskriptionsreaktionskomponenter og en kontrolskabelon. Kittet vil give i alt 3 til 5 mg RNA (ca. 100 μg RNA eller mere pr. reaktion) fra kontrolskabelonen, der følger med sættet. Dette svarer til 400 til 650 mol RNA for hvert mol skabelon. Mindre skabeloner giver typisk en lavere masse og et højere molært produktudbytte. Nye transkriptionsreaktionsbetingelser og en patenteret højudbytteteknologi muliggør syntese af 10 til 50 gange mængden af RNA produceret af konventionelle transkriptionsreaktioner.
Anvendelser: MEGAscript T7 Kit er beregnet til syntese af store mængder umærket eller lav specifik aktivitet RNA til en række forskellige anvendelser, herunder in vitro translation, antisense/mikroinjektion undersøgelser og isolering af RNA bindende proteiner. I storskala transkriptionsreaktioner er koncentrationen af alle fire nukleotider høj, et godt stykke over K m for enzymet. MEGAscript T7-kittet giver typisk over 10 gange mere RNA end konventionelle in vitro-transkriptionsreaktioner. Sættet anbefales ikke til syntese af prober med høj specifik aktivitet.
Tilbehørsprodukter:
MessageAmp™ aRNA-amplifikationskit er drevet af MEGAscript-teknologi og er udviklet specielt til amplifikation af cRNA forud for array-analyse. For at oprense in vitro transkriptionsprodukter fra frie nukleotider, bufferkomponenter og enzymer, brug MEGAclear™ Kit (fabrikant nr. AM1908) og MEGAclear-96 kit (fabrikant nr. AM1909).
RNA-udbytte:
100μ g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20°C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 200 reaktioner
Produktlinje Ambion , MEGAscript
Produkttype T7 in vitro transkriptionssæt
Mængde 200 Reaktioner
Promotor T7
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 100μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid