Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ T7 transkriptionssæt
Beskrivelse
Indeholder
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
MEGAscript T7 Kit er et ultra-højtydende in vitro transkriptionskit. De høje udbytter opnås ved at ændre typiske transkriptionsreaktionsbetingelser, så meget høje nukleotidkoncentrationer effektivt kan udnyttes. T7 Enzyme Mix og 10X Reaction Buffer er specifikt kalibreret for hver batch og RNA-polymerase.
Brug af MEGAscript T7 Kit
MEGAscript T7-sættet indeholder in vitro transkriptionsreaktionskomponenter og en kontrolskabelon. Sættet vil give i alt 35 –mg RNA (ca. 100 μg RNA eller mere pr. reaktion) fra kontrolskabelonen, der følger med kittet. Dette svarer til 400.650 –mol RNA for hver mol af skabelonen. Mindre skabeloner giver typisk en lavere masse og et højere molart produktudbytte. Nye transkriptionsreaktionsbetingelser og en patenteret, højtydende teknologi muliggør syntese af 10 –til 50 gange den mængde RNA, der produceres ved konventionelle transkriptionsreaktioner.
Applikationer
MEGAscript T7-sættet er beregnet til syntese af store mængder umærket eller lav-specifik aktivitet RNA til en række anvendelser, herunder in vitro-translation, antisense/mikroinjektionsstudier og isolering af RNA-bindende proteiner. I storskala transkriptionsreaktioner er koncentrationen af alle fire nukleotider høj, langt over enzymets Km . MEGAscript T7-sættet giver typisk over 10 gange mere RNA end konventionelle in vitro-transkriptionsreaktioner. Sættet anbefales ikke til syntese af høj-specifik aktivitetsprober.
Tilbehørsprodukter
MessageAmp aRNA-amplifikationssæt drives af MEGAscript-teknologi og er udviklet specielt til amplifikation af cRNA før array-analyse. For at rense in vitro-transkriptionsprodukter fra frie nukleotider, bufferkomponenter og enzymer, brug MEGAclear™ Kit (Cat. Nej. AM1908) og MEGAclear-96 Kit (Cat. Nej. AM1909).
RNA-udbytte: 100 μg
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20°C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Endelig produkttype | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | mRNA, Syntetisk mRNA |
| Til brug med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 25 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion, MEGAscript |
| Produkttype | T7 in vitro transkriptionssæt |
| Mængde | 25 reaktioner |
| Promotor | T7 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- MEGASCRIPT T7 KIT 25 RXNS EACH
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide, lithium chloride