Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ T7 transkriptionssæt
Artikelnummer. 10600616
Skift visning
Produkttype:
Sæt med manuelt gear
T7 in vitro transkriptionssæt
Antal reaktioner:
200 reaktioner
25
25 reaktioner
40
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
25 reaktioner
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10600616 T7 in vitro transkriptionssæt 200 reaktioner Hver
10704037 Sæt med manuelt gear 25 Hver
10629645 T7 in vitro transkriptionssæt 25 reaktioner 25 reaktioner
10065754 T7 in vitro transkriptionssæt 40 reaktioner Hver
10025804 Sæt med manuelt gear 40 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10600616 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMB13345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17600.00 DKK
    15487.65 DKK / 200 reaktioner
    Spare 2112.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution, and Gel Loading Buffer II, Nuclease-free Water
Ultra-højtydende teknologi til in vitro-transkription.
MEGAscript T7 Kit er et ultra-højtydende in vitro transkriptionskit. De høje udbytter opnås ved at ændre typiske transkriptionsreaktionsbetingelser, så meget høje nukleotidkoncentrationer effektivt kan udnyttes. T7 Enzyme Mix og 10X Reaction Buffer er specifikt kalibreret for hver batch og RNA-polymerase.
Brug af MEGAscript T7 Kit
MEGAscript T7-sættet indeholder in vitro transkriptionsreaktionskomponenter og en kontrolskabelon. Sættet vil give i alt 35 –mg RNA (ca. 100 μg RNA eller mere pr. reaktion) fra kontrolskabelonen, der følger med kittet. Dette svarer til 400.650 –mol RNA for hver mol af skabelonen. Mindre skabeloner giver typisk en lavere masse og et højere molart produktudbytte. Nye transkriptionsreaktionsbetingelser og en patenteret, højtydende teknologi muliggør syntese af 10 –til 50 gange den mængde RNA, der produceres ved konventionelle transkriptionsreaktioner.
Applikationer
MEGAscript T7-sættet er beregnet til syntese af store mængder umærket eller lav-specifik aktivitet RNA til en række anvendelser, herunder in vitro-translation, antisense/mikroinjektionsstudier og isolering af RNA-bindende proteiner. I storskala transkriptionsreaktioner er koncentrationen af alle fire nukleotider høj, langt over enzymets Km . MEGAscript T7-sættet giver typisk over 10 gange mere RNA end konventionelle in vitro-transkriptionsreaktioner. Sættet anbefales ikke til syntese af høj-specifik aktivitetsprober.
Tilbehørsprodukter
MessageAmp aRNA-amplifikationssæt drives af MEGAscript-teknologi og er udviklet specielt til amplifikation af cRNA før array-analyse. For at rense in vitro-transkriptionsprodukter fra frie nukleotider, bufferkomponenter og enzymer, brug MEGAclear™ Kit (Cat. Nej. AM1908) og MEGAclear-96 Kit (Cat. Nej. AM1909).
RNA-udbytte: 100 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T7 Enzyme Mix, 10X Reaction Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20°C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 200 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Produkttype T7 in vitro transkriptionssæt
Mængde 200 Reaktioner
Promotor T7
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 100μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid