Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAscript™ T3 Transskriptionssæt
Artikelnummer. 10772687
Skift visning
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772687 40 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10772687 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1338
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Syntetiser 10 til 50 gange mængden af RNA produceret af konventionelle transkriptionsreaktioner
Nye transkriptionsreaktionsbetingelser og Ambions patenterede højudbytteteknologi muliggør syntese af 10 til 50 gange mængden af RNA produceret af konventionelle transkriptionsreaktioner. hver Ambion sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 40 reaktioner.
  • Eksklusiv teknologi med ultrahøjt udbytte er hurtig: 2 timers reaktionstid
  • Amplificerer aRNA til genarray-analyse og andre applikationer
  • Inkorporerer effektivt mange modificerede nukleotider
  • En typisk μ20 L MEGAscript-reaktion μmed 1 g af pTRI-Xef-1α kontrolskabelon vil give over 100 μg transkript
  • Alsidighed af MEGAscript-kittet giver mulighed for manipulation af reaktionerne til at inkludere specialiserede reagenser såsom modificerede nukleotider, cap-analog eller yderligere polymerase
Tilbehørsprodukter:
MessageAmp™ aRNA Amplification Kits er drevet af MEGAscript-teknologi og er udviklet specielt til amplifikation af cRNA forud for array-analyse. For at oprense in vitro transkriptionsprodukter fra frie nukleotider, bufferkomponenter og enzymer, brug MEGAclear™ Kit (fabrikant nr. AM1908) og MEGAclear-96 kit (fabrikant nr. AM1909).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T3 Enzymblanding, 10X reaktionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, pTRI-Xef, TURBO DNase, Ammonium Acetate Stop Solution, Lithium Chloride Precipitation Solution og Gel Loading Buffer II opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 40 reaktioner
Produktlinje Ambion, MEGAscript
Produkttype T3 In vitro transkriptionssæt
Mængde 40 reaktioner
Promotor T3
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 100μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid