Få mere at vide
Invitrogen™ MEGAklar™ -96 Transskriptionsoprydningssæt
Artikelnummer. 10127304
Skift visning
Mængde:
96 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10127304 96 Forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10127304 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1909
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder
8 ml bindeopløsning, 20 ml vaskeopløsningskoncentrat, 10 ml elueringsopløsning, 20 ml nukleasefrit vand, 1 MEGAclear-96 filterplade, 1 opsamlingsplade, 2 klæbende pladeforseglere
Ryd hurtigt op i storskala transskriptionsreaktioner
MEGAclear-96 Kit er designet til hurtig, high-throughput oprydning af enhver storstilet transkriptionsreaktion. Sættet adskiller effektivt RNA fra ikke-inkorporerede NTP'er, enzymer og bufferkomponenter.
  • Oprenser transkriptionsreaktioner i et 96-brønds format for at producere højkvalitets RNA fri for ikke-inkorporerede NTP'er, enzymer og bufferkomponenter
  • Hurtig protokol —renser RNA på mindre end 20 minutter
  • Kan tilpasses til robotplatforme
  • Protokol er hurtig og nem
  • Kan også integreres med din robotplatform eller bruges med manuelle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •8 ml bindende opløsning (opbevares °ved 4 C)
• 20 ml vaskeopløsningskoncentrat (opbevares ved 4 °C)
• 10 ml elueringsopløsning (opbevares ved stuetemperatur, 4 °C eller -°20 C)
• 20 ml nukleasefrit vand (opbevares ved stuetemperatur, °4 C eller -°20 C)
• 1 MEGAklar™ -96 Filterplade (opbevares ved stuetemperatur)
• 1 opsamlingsplade (opbevares ved stuetemperatur)
• 2 selvklæbende pladeforseglere (opbevares ved stuetemperatur)
Endelig produkttype Oprenset syntetisk mRNA, Oprenset mRNA
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningsmål mRNA, Syntetisk mRNA
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Til brug med (udstyr) Vakuummanifold, Centrifuge
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Antal reaktioner 96 Forberedelser
Produktlinje Ambion, MEGAclear
Produkttype mRNA oprensningskit, Oprensningskit
Mængde 96 Forberedelser
Oprensningstid 30 min
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmaterialevolumen 1 ng til 500μ g dsRNA >200b eller ssRA 100>bp
Udbytte 100μ g
Udgangsmateriale syntetisk mRNA, mRNA