Få mere at vide
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transskriptionssæt
Artikelnummer. 10762867
Skift visning
Produkttype:
T7 in vitro transkriptionssæt
T7 in vitro transkriptionssæt med manual
Mængde:
100 reaktioner
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10762867 T7 in vitro transkriptionssæt med manual 100 reaktioner Hver
10430355 T7 in vitro transkriptionssæt 30 reaktioner Hver
10035164 T7 in vitro transkriptionssæt 100 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762867 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1314M
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Hurtig syntese af RNA-prober til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer
De Ambion™ MAXIscript™ T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserer RNA-prober på kun 10 minutter til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 30 reaktioner. De MAXIscript In vitro transkriptionskit syntetiserer RNA-prober med specifikke aktiviteter, der når 1x 10 9 cpm/μ g på kun 10 minutter. MAXIscript Kits er meget effektive til at syntetisere prober i fuld længde, selv ved at begrænse nukleotidkoncentrationer, hvilket gør dem til den perfekte ledsager til ribonukleasebeskyttelsesassays. MAXIscript Kits er også et glimrende valg til syntese af ikke-isotopisk mærkede prober. Mærkning kan udføres post-transkriptionelt ved at bruge Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription ved at inkorporere modificerede nukleotider i reaktionen. MAXIscript Kits kan også bruges til syntese af beskedne mængder umærket RNA (2 6 –g/μ20 L μreaktion) på op til 2 kb.
  • Højt udbytte af høj specifik aktivitet, RNA-prober i fuld længde på kun 10 minutter
  • Ideelt probesyntesesæt til nukleasebeskyttelsesassays, Northern og Southern blots og in situ hybridisering
  • Inkluderer TURBO DNase™
  • Alle kits indeholder kvalitetstestede DNase/RNase-frie reagenser
  • RNA-udbytte: 2 til 6 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T7 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II og pTRI-b-actin opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje Ambion, MAXIscript
Produkttype T7 in vitro transkriptionssæt med manual
Mængde 100 reaktioner
Promotor T7
Udbytte 2-6μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid