Få mere at vide
Invitrogen™ MAXIscript™ T7 Transskriptionssæt
Beskrivelse
Indeholder
T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
De Ambion™ MAXIscript™ T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserer RNA-prober på kun 10 minutter til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 30 reaktioner. De MAXIscript In vitro transkriptionskit syntetiserer RNA-prober med specifikke aktiviteter, der når 1x 10 9 cpm/μ g på kun 10 minutter. MAXIscript Kits er meget effektive til at syntetisere prober i fuld længde, selv ved at begrænse nukleotidkoncentrationer, hvilket gør dem til den perfekte ledsager til ribonukleasebeskyttelsesassays. MAXIscript Kits er også et glimrende valg til syntese af ikke-isotopisk mærkede prober. Mærkning kan udføres post-transkriptionelt ved at bruge Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription ved at inkorporere modificerede nukleotider i reaktionen. MAXIscript Kits kan også bruges til syntese af beskedne mængder umærket RNA (2 6 –g/μ20 L μreaktion) på op til 2 kb.
- Højt udbytte af høj specifik aktivitet, RNA-prober i fuld længde på kun 10 minutter
- Ideelt probesyntesesæt til nukleasebeskyttelsesassays, Northern og Southern blots og in situ hybridisering
- Inkluderer TURBO DNase™
- Alle kits indeholder kvalitetstestede DNase/RNase-frie reagenser
- RNA-udbytte: 2 til 6 μg
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | T7 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II og pTRI-b-actin opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Endelig produkttype | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | mRNA, Syntetisk mRNA |
| Til brug med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 30 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion, MAXIscript |
| Produkttype | T7 in vitro transkriptionssæt |
| Mængde | 30 reaktioner |
| Promotor | T7 |
| Vis mere |