Få mere at vide
Invitrogen™ MAXIscript™ T3 Transskriptionssæt
Artikelnummer. 10004834
Skift visning
Mængde:
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10004834 30 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10004834 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1316
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Hurtig syntese af RNA-prober til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer
De Ambion MAXIscript T3 In Vitro Transcription Kit syntetiserer RNA-prober på kun 10 minutter til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 30 reaktioner. De MAXIscript In vitro transkriptionskit syntetiserer RNA-prober med specifikke aktiviteter, der når 1x 10 9 cpm/μ g på kun 10 minutter. MAXIscript Kits er meget effektive til at syntetisere prober i fuld længde, selv ved at begrænse nukleotidkoncentrationer, hvilket gør dem til den perfekte ledsager til ribonukleasebeskyttelsesassays. MAXIscript Kits er også et glimrende valg til syntese af ikke-isotopisk mærkede prober. Mærkning kan udføres post-transkriptionelt ved at bruge Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription ved at inkorporere modificerede nukleotider i reaktionen. MAXIscript Kits kan også bruges til syntese af beskedne mængder umærket RNA (2 til 6 g/μ20 L μreaktion) på op til 2 kb.
  • Højt udbytte af høj specifik aktivitet, RNA-prober i fuld længde på kun 10 minutter
  • Ideelt probesyntesesæt til nukleasebeskyttelsesassays, Northern og Southern blots og in situ hybridisering
  • Inkluderer TURBO DNase™
  • Alle kits indeholder kvalitetstestede DNase/RNase-frie reagenser
  • RNA-udbytte: 2 til 6 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring T3 Enzymmix, 10X transkriptionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II og pTRI-b-actin opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 30 reaktioner
Produktlinje Ambion, MAXIscript
Produkttype T3 In vitro transkriptionssæt
Mængde 30 reaktioner
Promotor T3
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 2-6μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid