Få mere at vide
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 sæt med manual
Artikelnummer. 10167004
Skift visning
Produkttype:
SP6 in vitro transkriptionssæt
SP6 in vitro transkriptionssæt med manual
Mængde:
100 reaktioner
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde unitSize
10167004 SP6 in vitro transkriptionssæt med manual 100 reaktioner Hver
10545585 SP6 in vitro transkriptionssæt 100 reaktioner Hver
10370255 SP6 in vitro transkriptionssæt 30 reaktioner Hver
10698265 SP6 in vitro transkriptionssæt med manual 30 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10167004 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1310M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
SP6 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Hurtig syntese af RNA-prober til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer
Ambion MAXIscript SP6 In Vitro Transcription Kit syntetiserer RNA-prober på kun 10 minutter til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 30 reaktioner.
  • Højt udbytte af høj specifik aktivitet, RNA-prober i fuld længde på kun 10 minutter (RNA-udbytte: 2-6 μg)
  • Ideelt probesyntesesæt til nukleasebeskyttelsesassays, Northern og Southern blots og in situ hybridisering
  • Indeholder TURBO
    DNase Indeholder kvalitetstestede DNase/RNase-frie reagenser
  • Syntetiserer RNA-prober med specifikke aktiviteter, der når 1 x 10 9 cpm/μ g på kun 10 minutter
  • Effektiv til at syntetisere prober i fuld længde, selv ved at begrænse nukleotidkoncentrationer, hvilket gør dem til perfekte ledsagere til ribonukleasebeskyttelsesassays
  • Til syntese af ikke-isotopisk mærkede prober
  • Mærkning kan udføres post-transkriptionelt ved at bruge Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription ved at inkorporere modificerede nukleotider i reaktionen
  • Til syntese af beskedne mængder umærket RNA (2 –6 μg/20 μL reaktion) på op til 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring SP6 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II og pTRI-b-actin opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje Ambion , MAXIscript
Produkttype SP6 in vitro transkriptionssæt med manual
Mængde 100 reaktioner
Promotor SP6
Udbytte 2-6μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid