Få mere at vide
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 transkriptionssæt
Artikelnummer. 10498634
Skift visning
Produkttype:
SP6/T7 In Vitro transkriptionssæt
Mængde:
100 reaktioner
30 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde unitSize
10498634 SP6/T7 In Vitro transkriptionssæt 30 reaktioner Hver
10408644 SP6/T7 In Vitro transkriptionssæt 100 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10498634 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1320
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Hurtig syntese af RNA-prober til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer
Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserer RNA-prober på kun 10 minutter til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 15 reaktioner af hvert enzym.
  • Højt udbytte af høj specifik aktivitet, RNA-prober i fuld længde på kun 10 minutter
  • Ideelt probesyntesesæt til nukleasebeskyttelsesassays, Northern og Southern blots og in situ hybridisering
  • Inkluderer TURBO DNase™
  • Indeholder kvalitetstestede DNase/RNase-frie reagenser
  • Syntetiserer RNA-prober med specifikke aktiviteter, der når 1 x 10 9 cpm/μ g på kun 10 minutter
  • Effektiv til at syntetisere prober i fuld længde, selv ved begrænsende nukleotidkoncentrationer, hvilket gør dem til den perfekte ledsager til ribonukleasebeskyttelsesassays
  • Til syntese af ikke-isotopisk mærkede prober
  • Mærkning kan udføres post-transkriptionelt ved at bruge Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription ved at inkorporere modificerede nukleotider i reaktionen
  • Anvendes til syntese af beskedne mængder umærket RNA (2 –6 μg/20 μL reaktion) på op til 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II og pTRI-b-actin opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype Syntetisk mRNA, mRNA
Format Sæt
Prøvetype mRNA, Syntetisk mRNA
Til brug med (applikation) In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter
Antal reaktioner 30 reaktioner
Produktlinje Ambion , MAXIscript
Produkttype SP6/T7 In Vitro transkriptionssæt
Mængde 30 reaktioner
Promotor T7, SP6
Forsendelsestilstand Tøris
Udbytte 2-6μ g
Udgangsmateriale PCR-produkter, lineariseret DNA-plasmid