Få mere at vide
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6/T7 transkriptionssæt
Beskrivelse
Indeholder
SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Ambion™ MAXIscript™ SP6/T7 In Vitro Transcription Kit syntetiserer RNA-prober på kun 10 minutter til brug i ribonukleasebeskyttelsesassays, in situ hybridisering og blot-hybridiseringer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 15 reaktioner af hvert enzym.
- Højt udbytte af høj specifik aktivitet, RNA-prober i fuld længde på kun 10 minutter
- Ideelt probesyntesesæt til nukleasebeskyttelsesassays, Northern og Southern blots og in situ hybridisering
- Inkluderer TURBO DNase™
- Indeholder kvalitetstestede DNase/RNase-frie reagenser
- Syntetiserer RNA-prober med specifikke aktiviteter, der når 1 x 10 9 cpm/μ g på kun 10 minutter
- Effektiv til at syntetisere prober i fuld længde, selv ved begrænsende nukleotidkoncentrationer, hvilket gør dem til den perfekte ledsager til ribonukleasebeskyttelsesassays
- Til syntese af ikke-isotopisk mærkede prober
- Mærkning kan udføres post-transkriptionelt ved at bruge Ambions BrightStar™ Psoralen-Biotin Labeling Kit, eller under transkription ved at inkorporere modificerede nukleotider i reaktionen
- Anvendes til syntese af beskedne mængder umærket RNA (2 –6 μg/20 μL reaktion) på op til 2 kb
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | SP6 Enzyme Mix, T7 Enzyme Mix, 10X transkriptionsbuffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II og pTRI-b-actin opbevares alle på– 20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Endelig produkttype | Syntetisk mRNA, mRNA |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | mRNA, Syntetisk mRNA |
| Til brug med (applikation) | In vitro transkription, syntetisk mRNA, mRNA, transfektion, LNP'er, GENEart, lineariseret DNA-plasmid, levering, PCR-produkter |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion , MAXIscript |
| Produkttype | SP6/T7 In Vitro transkriptionssæt |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Promotor | T7, SP6 |
| Vis mere |