Få mere at vide
Invitrogen™ Magnetisk stativ–96
Artikelnummer. 10579773
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10579773 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10579773 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM10027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6560.00 DKK
    6166.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 393.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Stativet har en klar polyacrylbase i standard SBS 96-brønds mikropladeformat og bruger 24 ekstremt stærke permanente magneter til hurtig og nem magnetisk adskillelse på kun 30 sekunder.
Stativet har en klar polyacrylbase i standard SBS 96-brønds mikropladeformat og bruger 24 ekstremt stærke permanente magneter til hurtig og nem magnetisk adskillelse på kun 30 sekunder. Stativet står fladt på laboratoriebordet eller mikropladeadapter på robotarbejdsstationer.
Til brug med MagMAX™-96 magnetiske perle-baserede RNA-isoleringssæt, MagMAX™ Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, MagMAX™ FFPE Nucleic Acid Isolation Kit og MessageAmp™ Premier RNA Amplification Kit
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Magnetstativ
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion
Mængde 1 stk.
Type Magnetstativ