Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ Vaskeopløsning 2 koncentrat
Artikelnummer. 10647705
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10647705
Brand: Invitrogen™ AM8640
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Invitrogen MagMAX Wash Solution 2 Concentrate er en komponent i alle MagMAX Isolation Kits, der kan købes separat.
Invitrogen MagMAX Wash Solution 2 Concentrate er en komponent i alle MagMAX Isolation Kits, der kan købes separat. Leveres i en 200 ml flaske.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vaskebuffer
Indhold og opbevaring Butik MagMAX™ Vaskeopløsning 2 Koncentrat ved °4 C eller stuetemperatur.
Produktlinje Ambion , MagMAX
Mængde 200 ml