Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ Vaskeopløsning 1 koncentrat
Artikelnummer. 10219114
Mængde:
205 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10219114
Brand: Invitrogen™ AM8504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen MagMAX vaskeopløsning 1 koncentrat er en komponent i alle MagMAX isolationssæt, der kan købes separat.
Invitrogen MagMAX vaskeopløsning 1 koncentrat er en komponent i alle MagMAX isolationssæt, der kan købes separat. Leveres i en 205 ml flaske.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Vaskebuffer
Indhold og opbevaring Butik MagMAX™ Vaskeopløsning 1 Koncentrat ved °4 C eller stuetemperatur.
Produktlinje Ambion , MagMAX
Mængde 205 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX WashSolution1Concentrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid