Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ til Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit, kompatibel med PAXgene™ Blod RNA rør
Artikelnummer. 11340922 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
96 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340922 96 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 11340922 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4451894
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Kit Komponenter Box 1: 1 PAXgene™ Resuspensionsopløsning, 18 ml; Vaskeopløsning 1 koncentrat, 16mL (Før du bruger vaskeopløsning 1 koncentrat, tilsæt den korrekte mængde isopropanol (brugerleveret), som angivet på flasken); Vaskeopløsning 2-koncentrat, 2 x 30mL (Før du bruger vaskeopløsning 2-koncentratet, tilsæt den korrekte mængde ethanol (brugerleveret), som angivet på flasken); RNA-genbindingsbuffer 10 ml; Elueringsbuffer 10 ml; Behandlingsplade (96-brønd) 1 plade; 2,0 ml rør 100 rør, RNA-bindende perler, 2 ml. Boks 2: 2 PAXgeneR proteinase, 0,6 ml; 10x TURBO™ DNase-buffer, 1 ml; TURBO™ DNase, 1 ml
Kræver
Kølecentrifuge (4 C) °med rotor med svingspand, der er i stand til 5.000 xg; 50mL koniske røradaptere; 50 ml koniske rør; Bordplade mikrocentrifuge eller picocentrifuge (til brugere af rørformat); Blodrør; Magnetisk stativ
MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit oprenser totalt RNA (inklusive miRNA) fra PAXgene™ Blod RNA rør ved hjælp af bevist magnetisk perle-baseret teknologi.
MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit oprenser totalt RNA (inklusive miRNA) fra PAXgene™ Blod RNA rør ved hjælp af bevist magnetisk perle-baseret teknologi. EN TURBO DNase™ trin eliminerer effektivt kontaminerende gDNA, hvilket sikrer den højest mulige renhed RNA, der er egnet til real-time RT-PCR og mikroarray-analyse.
Maksimer det samlede RNA-udbytte fra blodprøver
MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringssættet anvender gennemprøvet magnetisk perlebaseret teknologi til at rense maksimalt udbytte af totalt RNA fra PAXgene Blod RNA rør. MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan restituere 3-18μ g fra en enkelt PAXgene Blod RNA rør. Et TURBO DNase-trin eliminerer effektivt kontaminerende gDNA, der kan interferere med downstream-applikationer, og sikrer den højest mulige renhed af RNA. MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit klarer sig usædvanligt godt til at rense miRNA med totalt RNA fra PAXgene Blod-RNA-rør uden at skulle bruge en separat miRNA-protokol. Én protokol klarer det hele. MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan også detektere miRNA fra PAXgene Blod RNA rør som vist ved TaqMan™ genekspressionsassays. Brugere rådes kraftigt til at udføre passende valideringsundersøgelser mod deres miRNA-mål.
Hurtig behandlingstid
Behandlingstiderne vil variere baseret på det valgte format, men tolv PAXgene Blod-RNA-rør kan behandles manuelt med MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA-isoleringskit på cirka 2 timer.
Et alternativ til fuld oprensning
For brugere, der primært udfører TaqMan-baserede RT-PCR-eksperimenter i realtid og ikke behøver at arkivere RNA/cDNA, er et alternativ til MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit Stabilized Blood-to-CT Nukleinsyreforberedelseskit til qPCR. Dette kit gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra PAXgene Blod-RNA-rør uden konventionel RNA-rensning.
One-Stop Shopping
MagMAX for stabiliserede blodrør RNA Isolation Kit er kompatibelt med omvendt transkriptionsblandinger (SuperScript™ ), PCR-masterblandinger (begge TaqMan og SYBR-baseret) og andre blod-workflow-produkter.
  • Fleksibelt rensningsformat —brug mikrofugerør, manuelle 96-brøndsplader eller åben-format automatiserede 96-brøndsplader fra det samme sæt
  • Enkel magnetisk perle-arbejdsgang —uden spin-søjler
  • Total RNA uden RNase-aktivitet, kontaminerende gDNA eller RT-PCR-hæmmere
  • Velegnet til brug med automatiserede protokoller, high-throughput-kompatibel
Fleksible renseformater
  • MagMAX for Stabilized Blood Tubes RNA Isolation Kit kan behandles i lav-, medium- eller high-throughput formater med overlegen arbejdsgang og håndtering sammenlignet med traditionelle konkurrerende metoder
  • Til lav-throughput-brugere kan MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringskit bruges i individuelle 1,5 ml mikrofugerør med perle-RNA-komplekset tilbage i et enkelt behandlingsrør indtil det sidste elueringstrin
  • For brugere med medium til høj gennemstrømning kan MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringskit udføres i en 96-brønds behandlingsplade med enten en enkelt- eller flerkanalspipette for at accelerere oprensningsprocessen
  • For brugere med høj kapacitet er MagMAX til stabiliserede blodrør RNA-isoleringskit kompatibelt med manuel og automatiseret 96-brøndsbehandling
  • Du skal blot behandle flere batches af rør i serie eller parallelt, gennem den forudgående centrifugeringsprocessen, til det bekvemme stoppunkt, indtil der kan fyldes nok prøver på en 96-brønds behandlingsplade til RNA-oprensningstrinene
  • RNA-oprensningsprocessen kan håndteres på enten åben-format væskebehandlere, i forbindelse med et 96-brønds magnetisk stativ på dækket, eller magnetiske perleflyttere som MagMAX Express-96 Magnetic Particle Processor (kun version med dyb brønd)
PAXgene™ og PreAnalytiX™ er registrerede varemærker tilhørende PreAnalytiX GmbH. Intet sponsorat, påtegning eller tilknytning er underforstået heri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring
Boks 1
• 2 mL RNA-bindende perler; 4 °
•C 18 ml resuspensionsopløsning; stuetemperatur
• 16 ml vaskeopløsning 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 2 x 30 ml vaskeopløsning 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 10 ml RNA-genbindingsbuffer; stuetemperatur
• 10 ml elueringsbuffer; stuetemperatur
• 1 Bearbejdningsplade; stuetemperatur
• 100 Rør; stuetemperatur
Boks 2
• 0,6 ml proteinase; -20 °C
• 1 ml TURBO DNase; -20 °C
• 1 mL 10X TURBO DNase Buffer; -20 °C
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Oprensningstid Mindre end 2 timer. ved brug af automatiseret protokol
Elueringsvolumen 20 til 80μ L
Prøvetype Fuldblod
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning
Mængde 96 forberedelser
Forsendelsestilstand Boks 1: Stuetemperatur Boks
2: Kold Gel
Startmaterialemængde 2,5 ml blod i PAXgene™ rør
Udbytte ≤18μ g