Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ Lysis/bindingsopløsningskoncentrat
Artikelnummer. 10311425
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10311425
Brand: Invitrogen™ AM8500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen MagMAX Lysis/Binding Solution Concentrate er en komponent i alle MagMAX Isolation Kits, der kan købes separat.
Invitrogen MagMAX Lysis/Binding Solution Concentrate er en komponent i alle MagMAX Isolation Kits, der kan købes separat. Leveres i en 100 ml flaske.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Lysebuffer, bindende buffer
Indhold og opbevaring Butik MagMAX™ Lysis/bindingsopløsning Koncentrat ved stuetemperatur.
Produktlinje Ambion , MagMAX
Mængde 100 mL