Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 10378989
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10378989 50 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10378989 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4413020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • DNA-bindende perler, 10 mg/ml, 1 x 1,8 ml (samme for begge sæt)
  • DNA-elueringsbuffer 1, 1 x 15 ml (samme for begge sæt)
  • DNA-elueringsbuffer 2, 1 x 15mL (Samme for begge sæt)
  • Vaskeopløsning 1 koncentrat, 1 x 16,4 ml
  • Vaskeopløsning 2 koncentrat, 1 x 50 ml (samme for begge sæt)
  • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Samme for begge sæt)
  • Nukleasefrit vand, 1 x 50 ml (samme for begge sæt)
  • PK-buffer, 1 x 11mL (Samme for begge sæt) Behandlingsrør, 50 rør, Proteinase K, 1 x 900μ L, ribonuklease A (RNase A), 1 x 290μ L
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits er designet til hurtig oprensning af højkvalitets genomisk DNA fra en række forskellige prøvetyper, herunder blod- og blodkort, væv, musehaler, mundprøver, buffy coats og dyrkede celler.
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits er designet til hurtig oprensning af højkvalitets genomisk DNA fra en række forskellige prøvetyper, herunder blod- og blodkort, væv, musehaler, mundprøver, buffy coats og dyrkede celler. Disse rensningssæt bruger MagMAX™ magnetisk perlebaseret nukleinsyreisoleringsteknologi til at producere høje udbytter af oprenset DNA, fri for inhibitorer, der kan påvirke nedstrømsreaktioner såsom genotypebestemmelsesassays, CE og næste generations sekventering og højopløsningssmelteanalyse. 50 forberedelsessættet er designet til manuel behandling af mikrofugerør.
Kravene til DNA-udbytte og -renhed er blevet strengere med udviklingen af nye analytiske metoder og teknologier, såsom high-throughput genotyping og næste generation af DNA-sekventeringsplatforme. MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits imødekommer udfordringen ved at levere meget rent DNA, der er fri for nukleaser, proteiner og andre hæmmere af nedstrøms enzymatiske reaktioner.
Som vist i tabel 1 kan DNA med højt udbytte og renhed opnås fra en række forskellige materialer ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits. Dette er i modsætning til –filtermembranbaserede metoder, der ofte kræver forskellige sætkonfigurationer for forskellige inputmaterialer. Til applikationer, der kræver maksimalt udbytte, til små batchstørrelser eller til DNA-arkiveringsformål MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit (rørformat, manuel behandling) kan være ønskeligt, fordi der er plads til større prøveinput. DNA-udbytter, der er egnede til de fleste rutineapplikationer, kan opnås ved hjælp af MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kits (96-brønds pladeformat, kompatibel med automatiseret håndtering) (tabel 1).
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit leverer også høje udbytter af DNA fra lipid- eller glykogenrige prøver, såsom henholdsvis hjerne- og levervæv. Figur 1 viser mere end dobbelt så meget DNA blev oprenset fra væv med MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit end med den ’førende konkurrents filtermembranbaserede –metode.
De fleste enzymatiske molekylære applikationer er tilbøjelige til inhibering af analytter, der overføres fra prøvematrixen (f.eks. hæm, heparin, salte, protein) eller selve oprensningsmetoden (phenol, salte, alkohol). Figur 2 illustrerer virkningen af DNA-renhed på følsomme molekylære applikationer, såsom kvantitativ PCR (qPCR). DNA blev ekstraheret fra blod ved hjælp af MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit, ’eller en konkurrents –filtermembranbaseret kit og udsat for real-time PCR-analyse. Cyklustærskel-CT-værdierne opnået med DNA'et oprenset ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit var lavere end dem, der blev opnået med filtermembransættet oprenset DNA, –hvilket indikerer MagMAX™ kit giver DNA med højere renhed.
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits giver oprenset DNA, der er egnet til en række forskellige Applied Biosystems applikationsarbejdsgange (figur 3), herunder SNP-genotypebestemmelse og DNA-sekventeringsanalyse (se figur 4). For at se den fulde ydelsesbeskrivelse af DNA oprenset ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits i TaqMan™ SNP genotypebestemmelsesassays og med BigDye™ kemi i DNA-sekvensanalyse, se MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit Produktbulletin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• DNA-bindende perler, 10 mg/ml, 1 x 1,8 ml (samme for begge sæt). Opbevares fra 2 til 8° C
• DNA-elueringsbuffer 1, 1 x 15 ml (samme for begge sæt). Opbevares på RT
• DNA-elueringsbuffer 2, 1 x 15 ml (samme for begge sæt). Opbevares på RT
• Vaskeopløsning 1 koncentrat, 1 x 16,4 ml. Opbevares på RT
• Vaskeopløsning 2-koncentrat, 1 x 50 ml (samme for begge sæt). Opbevares på RT
• Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55 mL (samme for begge sæt). Opbevares på RT
• Nuklease-frit vand, 1 x 50 ml (samme for begge sæt). Opbevares på RT
• PK-buffer, 1 x 11 ml (samme for begge sæt). Opbevares på RT
• Forarbejdningsrør, 50 rør. Opbevares på RT
• Proteinase K, 1 x 900μ L. Opbevares ved -15° til -25 °C
•Ribonuclease A (RNase A), 1 x 290μ L. Opbevares ved -15° til -25 °C
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Væv
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (applikation) Genotyping, realtids kvantitativ PCR (qPCR), PCR, sekventering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produktlinje MagMAX
Produkttype DNA Multi-Sample Kit
Mængde 50 forberedelser
Mål Genomisk DNA